Få mere at vide
1-Phenyl-2-propyn-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Phenyl-2-propyn-1-ol |
| CAS | 4187-87-5 |
| Molekylær formel | C9H8O |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7,9-10H |
| SMIL | OC(C#C)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 1-phenylprop-2-yn-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.15 |
| Formel vægt | 132.0575 |