Få mere at vide
1-Phenyl-2-propyn-1-ol, TRC
Artikelnummer. 30418073
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30418073 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30418073 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP336418500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-2-propyn-1-ol
CAS 4187-87-5
Molekylær formel C9H8O
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H8O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7,9-10H
SMIL OC(C#C)c1ccccc1
IUPAC navn 1-phenylprop-2-yn-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 132.15
Formel vægt 132.0575