Få mere at vide
1-Phenyl-2-propyn-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347486
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347486 1 g 1g
11357486 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347486 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09549.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4187-87-5 | C9H8O | 132.162 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4187-87-5
Molekylær formel C9H8O
Molekylvægt (g/mol) 132.162
MDL nummer MFCD00021860
InChI nøgle UIGLAZDLBZDVBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-2-propyn-1-ol, 1-phenylpropargyl alcohol, ethynylphenylcarbinol, phenylethynylcarbinol, 2-propyn-1-ol, 1-phenyl, benzyl alcohol, .alpha.-ethynyl, benzenemethanol, .alpha.-ethynyl, alpha-ethynylbenzyl alcohol, alpha-ethynylbenzenemethanol, alpha-phenylpropargyl alcohol
PubChem CID 20155
IUPAC navn 1-phenylprop-2-yn-1-ol
SMIL C#CC(C1=CC=CC=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-2-propyn-1-ol
Smeltepunkt 26°C to 30°C
Tæthed 1.087
Kogepunkt 231°C to 233°C
Flammepunkt 99°C (210°F)
Brydningsindeks 1.55
Mængde 1 g
Beilstein 742365
Formel vægt 132.16
Procent renhed 98%