Få mere at vide
1-Phenyl-2-propen-1-one (Contains ~1% BHT as stabilizer) ~70%, TRC
Artikelnummer. 30410987
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30410987 5 g
1 options
Artikelnummer. 30410987 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3462605G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-2-propen-1-one
CAS 768-03-6
Molekylær formel C9 H8 O
Mængde 5 g
Synonym 1-Phenylpropenone, 2-Methyleneacetophenone, 3-Oxo-3-phenylpropene, Benzoylethylene, NSC 174109, Phenyl Vinyl Ketone, Vinyl Phenyl Ketone, Acrylophenone, 1-Phenyl-2-propen-1-one
InChI formel InChI=1S/C9H8O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
SMIL C=CC(=O)c1ccccc1
IUPAC navn 1-phenylprop-2-en-1-one
Molekylvægt (g/mol) 132.159
Formel vægt 132.0575