Få mere at vide
1-Phenyl-2-pentanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Phenyl-2-pentanone |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O/c1-2-6-11(12)9-10-7-4-3-5-8-10/h3-5,7-8H,2,6,9H2,1H3 |
| Formel vægt | 162.1045 |