missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Phenyl-2-(4-N-Cbz-phenylamino-piperidin-1-yl)-propan-1-one, TRC

Artikelnummer. 30428638
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428638 50 mg
30411655 100 mg
30418859 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30428638 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP33694850MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 936498-12-3
Molekylær formel C28H30N2O3
Molekylvægt (g/mol) 442.56
IUPAC navn benzyl N-[1-(1-oxo-1-phenylpropan-2-yl)piperidin-4-yl]-N-phenylcarbamate
SMIL CC(N1CCC(CC1)N(C(=O)OCc2ccccc2)c3ccccc3)C(=O)c4ccccc4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-2-(4-N-Cbz-phenylamino-piperidin-1-yl)-propan-1-one
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C28H30N2O3/c1-22(27(31)24-13-7-3-8-14-24)29-19-17-26(18-20-29)30(25-15-9-4-10-16-25)28(32)33-21-23-11-5-2-6-12-23/h2-16,22,26H,17-21H2,1H3
Formel vægt 442.2256
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.