Få mere at vide
1-Phenyl-1H-tetrazol-5-thiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410523
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11410523
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12656.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 86-93-1 | C7H6N4S | 178.21 g/mol
1-Phenyl-1H-tetrazol-5-thiol er en effektiv hæmmer af aluminiumkorrosion i 1M HCl-opløsning. 1-Phenyl-1H-tetrazol-5-thiol blev brugt i syntesen af oxacykliske byggesten via stærkt stereoselektive radikalcyklisering og olefinmetatesereaktioner. Det blev også brugt i syntesen af metaleret tetradecylsulfon. Det bruges også til den spektrofotometriske bestemmelse af Pt og Bi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Phenyl-1H-tetrazol-5-thiol er en effektiv inhibitor af aluminiumkorrosion i 1M HCl-opløsning. 1-Phenyl-1H-tetrazol-5-thiol blev brugt i syntesen af oxacykliske byggesten via stærkt stereoselektive radikalcyklisering og olefinmetatesereaktioner. Det blev også brugt i syntesen af metaleret tetradecylsulfon. Det bruges også til den spektrofotometriske bestemmelse af Pt og Bi.
Opløselighed Opløselig i 5
% ethanol, vand (delvis), acetone, chloroform og methanol.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86-93-1
Molekylær formel C7H6N4S
Molekylvægt (g/mol) 178.21
MDL nummer MFCD00003129
InChI nøgle GGZHVNZHFYCSEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1h-tetrazole-5-thiol, 1-phenyltetrazole-5-thiol, 1-phenyl-5-mercaptotetrazole, 5-mercapto-1-phenyltetrazole, 1-phenyltetrazoline-5-thione, mercaptophenyltetrazole, phenylmercaptotetrazole, 1-phenyl-5-tetrazolethione, 5-mercapto-1-phenyltetrazol, 1-phenyltetrazole-thiol
PubChem CID 690730
ChEBI CHEBI:79916
SMIL S=C1N=NNN1C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-1H-tetrazole-5-thiol
Smeltepunkt ∼145°C (decomposition)
Flammepunkt 138°C (280°F)
Lugt Odorless
Mængde 500 g
FN nummer UN1325
Beilstein 139068
Opløselighedsinformation Soluble in 5% ethanol,water (partly),acetone,chloroform,and methanol.
IUPAC navn 1-phenyl-2,5-dihydro-1H-1,2,3,4-tetrazol-5-thion
Formel vægt 178.22
Procent renhed 99%