Få mere at vide
1-Phenyl-1H-tetrazol-5-thiol, 99%
Artikelnummer. 11400523
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11400523 100 g 100g
11490513 25 g 25g
11410523 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11400523 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12656.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-07-2026
CAS: 86-93-1 | C7H6N4S | 178,21 g/mol
1-Phenyl-1H-tetrazol-5-thiol er en effektiv hæmmer af aluminiumkorrosion i 1M HCl-opløsning. 1-Phenyl-1H-tetrazol-5-thiol blev brugt i syntesen af oxacykliske byggesten via stærkt stereoselektive radikalcyklisering og olefinmetatesereaktioner. Det blev også brugt i syntesen af metaleret tetradecylsulfon. Det bruges også til den spektrofotometriske bestemmelse af Pt og Bi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Phenyl-1H-tetrazol-5-thiol er en effektiv inhibitor af aluminiumkorrosion i 1M HCl-opløsning. 1-Phenyl-1H-tetrazol-5-thiol blev brugt i syntesen af oxacykliske byggesten via stærkt stereoselektive radikalcyklisering og olefinmetatesereaktioner. Det blev også brugt i syntesen af metaleret tetradecylsulfon. Det bruges også til den spektrofotometriske bestemmelse af Pt og Bi.
Opløselighed Opløselig i 5
% ethanol, vand (delvis), acetone, chloroform og methanol.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86-93-1
Molekylær formel C7H6N4S
Molekylvægt (g/mol) 178.21
MDL nummer MFCD00003129
InChI nøgle GGZHVNZHFYCSEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1h-tetrazole-5-thiol, 1-phenyltetrazole-5-thiol, 1-phenyl-5-mercaptotetrazole, 5-mercapto-1-phenyltetrazole, 1-phenyltetrazoline-5-thione, mercaptophenyltetrazole, phenylmercaptotetrazole, 1-phenyl-5-tetrazolethione, 5-mercapto-1-phenyltetrazol, 1-phenyltetrazole-thiol
PubChem CID 690730
ChEBI CHEBI:79916
SMIL S=C1N=NNN1C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-1H-tetrazole-5-thiol
Smeltepunkt ∼145°C (decomposition)
Flammepunkt 138°C (280°F)
Lugt Odorless
Mængde 100 g
FN nummer UN1325
Beilstein 139068
Opløselighedsinformation Soluble in 5% ethanol,water (partly),acetone,chloroform,and methanol.
IUPAC navn 1-phenyl-2H-tetrazol-5-thion
Formel vægt 178.22
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Phenyl-1H-tetrazole-5-thiol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Phenyl-1H-tetrazole-5-thiol