Få mere at vide
1-Phenyl-1H-pyrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482417
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11482417 10 g 10g
11492417 50 g 50g
11402427 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482417 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14270.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1126-00-7 | C9H8N2 | 144.18 g/mol
1-Phenyl-1H-pyrazol anvendes til fremstilling af 4,5-diphenylpyrazolo[1,5-a]quinolin, 1-(1,2,3,4-tetraphenylnaphthalen-5-yl)pyrazol og 1-(1,2,3,4,5,6,7,9-ylan-thracenphen-thracen- razol)pyrazol. Det fungerer som en cyclometalleret ligand ved fremstillingen af nye heteroleptiske iridium(III)-komplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Phenyl-1H-pyrazol anvendes til fremstilling af 4,5-diphenylpyrazolo[1,5-a]quinolin, 1-(1,2,3,4-tetraphenylnaphthalen-5-yl)pyrazol og 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-ylan-thoctaphen-thoctaphen- razolylan-thoctaphen-tracylan. Det fungerer som en cyclometalleret ligand ved fremstillingen af nye heteroleptiske iridium(III)-komplekser.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1126-00-7
Molekylær formel C9H8N2
Molekylvægt (g/mol) 144.18
MDL nummer MFCD00003112
InChI nøgle WITMXBRCQWOZPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1h-pyrazole, n-phenylpyrazole, 1h-pyrazole, 1-phenyl, pyrazole, 1-phenyl, 1-phenylpyrazol, n-phenyl pyrazole, 1-phenyl pyrazole, 1-phenyl-pyrazole, 1-phenyl-1h-pyrazol, l-phenyl-1h-pyrazole
PubChem CID 70769
ChEBI CHEBI:38879
IUPAC navn 1-phenylpyrazol
SMIL C1=CN(N=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-1H-pyrazole
Tæthed 1.09
Kogepunkt 141°C to 142°C (30 mmHg)
Flammepunkt 109°C (228°F)
Brydningsindeks 1.596
Mængde 10 g
Beilstein 2594
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 144.18
Procent renhed 98%