Få mere at vide
1-Phenyl-1H-pyrazol-5-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10324192
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10324192 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10160782 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10310494 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10324192 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC24501CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-02-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 1133-77-3
Molekylær formel C10H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 188.19
MDL nummer MFCD00463580
InChI nøgle FLYDUXCFCARXHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 2-phenyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1-phenyl, 1-phenylpyrazole-5-carboxylic acid, 1-phenyl-1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1-phenyl, 5-carboxy-1h-pyrazol-1-yl benzene
PubChem CID 237056
IUPAC navn 2-phenylpyrazol-3-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC=NN1C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 188.19
Procent renhed 97%