Få mere at vide
1-Phenyl-1H-pyrazol-4-carboxylsyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459460
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459460 250 mg 250mg
11469460 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459460 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50305.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1134-50-5 | C10H8N2O2 | 188.186 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1134-50-5
Molekylær formel C10H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 188.186
MDL nummer MFCD00514518
InChI nøgle ZROILLPDIUNLSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, pyrazole-4-carboxylic acid, 1-phenyl, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-phenyl, 1-phenylpyrazole-4-carboxylate, 1-phenyl-1h-pyrazol-4-carboxylic acid, pyrazole, 1, 1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid, akos pao-0321, acmc-1c9e6
PubChem CID 121026
IUPAC navn 1-phenylpyrazol-4-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)N2C=C(C=N2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Mængde 250 mg
Formel vægt 188.19
Procent renhed 99%