Få mere at vide
1-phenyl-1H-imidazol-2-carbaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10133044
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10133044 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10052214 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10602695 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10133044 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC75904CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 6002-15-9
Molekylær formel C10H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 172.187
InChI nøgle VJDRBJPZIHUDNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1h-imidazole-2-carbaldehyde, 1h-imidazole-2-carboxaldehyde, 1-phenyl, 1h-imidazole-2-carbaldehyde, 1-phenyl, 1-phenyl-2-formylimidazole, 1-phenylimidazole-2-carboxaldehyde
PubChem CID 6424701
IUPAC navn 1-phenylimidazol-2-carbaldehyd
SMIL C1=CC=C(C=C1)N2C=CN=C2C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-phenyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 172.19
Procent renhed 97%