Få mere at vide
1-Phenyl-1-trimethylsiloxyethylen, 95 %
Artikelnummer. 11337385
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11337385 5 g 5g
11327385 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337385 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05308.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13735-81-4 | C11H16OSi | 192,333 g/mol
1-Phenyl-1-trimethylsiloxyethylen er blevet anvendt i syntesen afβ -aminoketoner i vand via Mannich-type reaktion og cis-2,6-disubstituerede dihydropyraner via tre-komponent, one-pot kaskadereaktion. Det bruges også som kemiske tilsætningsstoffer og mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Phenyl-1-trimethylsiloxyethylen er blevet brugt til syntese afβ -aminoketoner i vand via Mannich-type reaktion og cis-2,6-disubstituerede dihydropyraner via tre-komponent, one-pot kaskadereaktion. Det bruges også som kemiske tilsætningsstoffer og mellemprodukter.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Fugtfølsom. Opbevares under inert gas. Inkompatible materialer er Oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13735-81-4
Molekylær formel C11H16OSi
Molekylvægt (g/mol) 192.333
MDL nummer MFCD00008582
InChI nøgle AFFPCIMDERUIST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1-trimethylsiloxyethylene, trimethyl 1-phenylvinyl oxy silane, 1-phenyl-1-trimethylsilyloxyethylene, 1-phenyl-1-trimethylsiloxy ethylene, 1-phenyl-1-trimethylsilyloxy ethylene, benzene, 1-trimethylsilyl oxy ethenyl, silane, trimethyl 1-phenylethenyl oxy, acmc-209ccf
PubChem CID 117406
IUPAC navn trimethyl(1-phenylethenoxy)silan
SMIL C[Si](C)(C)OC(=C)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kogepunkt 53 °C til 54 °C (1 mmHg)
Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-1-trimethylsiloxyethylene
Mængde 5 g
Flammepunkt 78 °C (172 °F)
Brydningsindeks 1.502
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 0.938
Beilstein 1306914
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
Formel vægt 192.34
Procent renhed 97%