Få mere at vide
1-Phenyl-1-pyridin-2-ylmethanamin-dihydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10252392
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10252392 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10059231 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10252392 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB10358CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 59575-91-6
Molekylær formel C12H13ClN2
Molekylvægt (g/mol) 220.70
MDL nummer MFCD00102147
InChI nøgle GVGSFONXPJCBIS-UHFFFAOYNA-N
Synonym phenyl pyridin-2-yl methanamine hydrochloride, 1-phenyl-1-pyridin-2-ylmethanamine hydrochloride, phenyl 2-pyridyl methylamine hydrochloride, phenyl-2-pyridylmethylamine, chloride, phenyl 2-pyridyl methanamine hydrochloride, phenyl pyridin-2-yl methylamine hydrochloride, alpha-pyridin-2-yl benzylamine hydrochloride, phenyl 2-pyridyl methylamine dihydrochloride, 1-phenyl-1-pyridin-2-yl methanamine hydrochloride
PubChem CID 2775257
IUPAC navn phenyl(pyridin-2-yl)methanamin;hydrochlorid
SMIL Cl.NC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-1-pyridin-2-ylmethanamine dihydrochloride
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 257.16
Procent renhed 95%