Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Phenyl-1-propyne |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Gul |
| Tæthed | 0.9200g/mL |
| Kogepunkt | 185,0 °C |
| Flammepunkt | 62 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |