Få mere at vide
1-Phenyl-1-propyn, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10124190 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10124190 5 g Glasflaske 5g
10177713 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10124190 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 171320050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 673-32-5 | C9H8 | 116.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 673-32-5
Molekylær formel C9H8
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00009272
InChI nøgle GHUURDQYRGVEHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1-propyne, prop-1-yn-1-ylbenzene, benzene, 1-propynyl, methylphenylacetylene, 2-propynylbenzene, 1-phenylpropyne, 1-phenylpropyne-1, unii-448376bfqc, prop-1-ynyl-benzene, 1-methyl-2-phenylacetylene
PubChem CID 69601
IUPAC navn prop-1-ynylbenzen
SMIL CC#CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-1-propyne
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 0.9200g/mL
Kogepunkt 185.0°C
Flammepunkt 62°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5C≡CCH3
Brydningsindeks 1.5630 to 1.5650
Mængde 5 g
Beilstein 05, 514
Specifik vægtfylde 0.92
Formel vægt 116.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske