Få mere at vide
1-Phenyl-1-propyne, 98%
Description
1-Phenyl-1-propyn bruges som mellemprodukt til phramaindustrien og kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Phenyl-1-propyn bruges som mellemprodukt til phrama-industri og kemisk forskning.
Opløselighed
Svagt opløseligt i vand (0,26 g/L) (°25 C).
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Med god ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-Phenyl-1-propyne |
| Tæthed | 0.933 |
| Kogepunkt | 183 °C til 185 °C |
| Flammepunkt | 62 °C (143 °F) |
| Brydningsindeks | 1.564 |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 1071474 |
| Opløselighedsinformation | Sparsomt opløseligt i vand (0,26 g/L) (25 °C). |
| Formel vægt | 116.16 |
| Procent renhed | 98% |