Få mere at vide
1-Phenyl-1-propyne, 98%
Artikelnummer. 11434150
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434150 5 g 5g
11442427 10 g 10g
11452427 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434150 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14272.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 673-32-5 | C9H8 | 116.163 g/mol
1-Phenyl-1-propyn bruges som mellemprodukt til phramaindustrien og kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Phenyl-1-propyn bruges som mellemprodukt til phrama-industri og kemisk forskning.
Opløselighed
Svagt opløseligt i vand (0,26 g/L) (°25 C).
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Med god ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 673-32-5
Molekylær formel C9H8
Molekylvægt (g/mol) 116.163
MDL nummer MFCD00009272
InChI nøgle GHUURDQYRGVEHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1-propyne, prop-1-yn-1-ylbenzene, benzene, 1-propynyl, methylphenylacetylene, 2-propynylbenzene, 1-phenylpropyne, 1-phenylpropyne-1, unii-448376bfqc, prop-1-ynyl-benzene, 1-methyl-2-phenylacetylene
PubChem CID 69601
IUPAC navn prop-1-ynylbenzen
SMIL CC#CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-1-propyne
Tæthed 0.933
Kogepunkt 183°C to 185°C
Flammepunkt 62°C (143°F)
Brydningsindeks 1.564
Mængde 5 g
Beilstein 1071474
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water (0.26g/L) (25°C).
Formel vægt 116.16
Procent renhed 98%