Få mere at vide
1-Phenyl-1-pentyne, 98%
Artikelnummer. 11485806
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485806 5 g 5g
11495806 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485806 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20857.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4250-81-1 | C11H12 | 144.22 g/mol
Det finder det anvendelse i den meget regioselektive syntese af polysubstituerede naphthalenderivater gennem galliumtrichlorid-katalyseret alkyn-aldehyd-kobling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det finder det anvendelse i den meget regioselektive syntese af polysubstituerede naphthalenderivater gennem galliumtrichlorid
-katalyseret alkyn-aldehyd-kobling.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4250-81-1
Molekylær formel C11H12
Molekylvægt (g/mol) 144.22
MDL nummer MFCD00039959
InChI nøgle DEGIOKWPYFOHGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1-pentyne, pent-1-yn-1-ylbenzene, 1-pentynylbenzene, benzene, 1-pentynyl, 1-pentynylbenzene #, acmc-1aso7, 1-phenyl-2-propylacetylene
PubChem CID 77923
IUPAC navn pent-1-ynylbenzen
SMIL CCCC#CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-1-pentyne
Tæthed 0.906
Kogepunkt 213°C to 215°C
Flammepunkt 82°C (179°F)
Lineær formel CH3CH2CH2C≡CC6H5
Brydningsindeks 1.5413
Mængde 5 g
Beilstein 1853156
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 144.22
Procent renhed 98%