Få mere at vide
1-Phenyl-1-pentyn-3-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15410208
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15410208 1 g 1g
15420208 5 g 5g
15430208 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15410208 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53416.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27975-78-6 | C11H12O | 160.216 g/mol
Reaktant i den heterogent katalyserede etherificering af glycerol, også i fritsch-wiechell omlejring af 1-chlorvinylsulfoxider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Reaktant i den
heterogent katalyserede etherificering af glycerol, også i fritsch-wiechell omlejring af 1-chlorvinylsulfoxider.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27975-78-6
Molekylær formel C11H12O
Molekylvægt (g/mol) 160.216
MDL nummer MFCD00041589
InChI nøgle QWCMSASONHVIHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1-pentyn-3-ol, 1-pentyn-3-ol,1-phenyl, 1-pentyn-3-ol, 1-phenyl-, s, acmc-20mqra, 1-pentyn-3-ol, 1-phenyl
PubChem CID 11789508
IUPAC navn 1-phenylpent-1-yn-3-ol
SMIL CCC(C#CC1=CC=CC=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-1-pentyn-3-ol
Tæthed 1.336
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.559
Mængde 1 g
Formel vægt 160.22
Procent renhed 97%