Få mere at vide
1-Phenyl-1-hexyn-3-ol, 97%
Artikelnummer. 15450248
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15450248 25 g 25g
15440248 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450248 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53437.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 1817-51-2 | C12H14O | 174,243 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1817-51-2
Molekylær formel C12H14O
Molekylvægt (g/mol) 174.243
MDL nummer MFCD00046687
InChI nøgle HGUIQUVFOYTZNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1-hexyn-3-ol, 1-phenyl-1-hexyne-3-ol, 1-hexyn-3-ol, 1-phenyl
PubChem CID 582987
IUPAC navn 1-phenylhex-1-yn-3-ol
SMIL CCCC(C#CC1=CC=CC=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-1-hexyn-3-ol
Tæthed 0.949
Flammepunkt 110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.549
Mængde 25 g
Formel vægt 174.24
Procent renhed 97%