Få mere at vide
1-Phenyl-1-heptanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Phenyl-1-heptanone |
| CAS | 1671-75-6 |
| Molekylær formel | C13H18O |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O/c1-2-3-4-8-11-13(14)12-9-6-5-7-10-12/h5-7,9-10H,2-4,8,11H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 1-phenylheptan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.28 |
| Formel vægt | 190.1358 |