Få mere at vide
1-Phenyl-1-cyclopropancarboxylsyre, 97 %
Artikelnummer. 10367540 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10367540 50 g Glasflaske 50g
10307500 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10367540 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 170680500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 6120-95-2 | C10H10O2 | 162,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6120-95-2
Molekylær formel C10H10O2
Molekylvægt (g/mol) 162.19
MDL nummer MFCD00001288
InChI nøgle IWWCCNVRNHTGLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylcyclopropanecarboxylic acid, 1-phenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-phenyl, 1-phenyl-cyclopropanecarboxylic acid, 1-phenyl-1-cyclopropanecarboxylicacid, pubchem15554, acmc-1b2kn, phenylcyclopropanecarboxylic acid, 1-phenyl-cyclopropanecarboxlic acid, 1-phenylcyclo-propanecarboxylic acid
PubChem CID 80206
IUPAC navn 1-phenylcyclopropan-1-carboxylsyre
SMIL C1CC1(C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 84 °C til 87 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5C3H4CO2H
Mængde 50 g
Formel vægt 162.19
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller eller stykker