Få mere at vide
1-Phenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, 97%
Artikelnummer. 10307500 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10307500 10 g Glasflaske 10g
10367540 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10307500 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 170680100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6120-95-2 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6120-95-2
Molekylær formel C10H10O2
Molekylvægt (g/mol) 162.19
MDL nummer MFCD00001288
InChI nøgle IWWCCNVRNHTGLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylcyclopropanecarboxylic acid, 1-phenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-phenyl, 1-phenyl-cyclopropanecarboxylic acid, 1-phenyl-1-cyclopropanecarboxylicacid, pubchem15554, acmc-1b2kn, phenylcyclopropanecarboxylic acid, 1-phenyl-cyclopropanecarboxlic acid, 1-phenylcyclo-propanecarboxylic acid
PubChem CID 80206
IUPAC navn 1-phenylcyclopropan-1-carboxylsyre
SMIL C1CC1(C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 84°C to 87°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5C3H4CO2H
Mængde 10 g
Formel vægt 162.19
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks