Få mere at vide
1-Phenyl-1-cyclopropancarbonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10174280 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde Emballage unitSize
10174280 10 g Glasflaske 10g
10184280 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10174280 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 170590100
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 935-44-4 | C10H9N | 143.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 935-44-4
Molekylær formel C10H9N
Molekylvægt (g/mol) 143.19
MDL nummer MFCD00001270
InChI nøgle ZHFURHRJUWYDKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylcyclopropanecarbonitrile, 1-phenyl-1-cyclopropanecarbonitrile, cyclopropanecarbonitrile, 1-phenyl, 1-cyano-1-phenylcyclopropane, 1-phenyl-cyclopropanecarbonitrile, 1-phenylcyclopropyl cyanide, phenylcyclopropanenitrile, 1-phenylcyclopropanenitrile, phenylcyclopropanecarbonitrile, 1-phenylcyclopropane carbonitrile
PubChem CID 70288
IUPAC navn 1-phenylcyclopropan-1-carbonitril
SMIL N#CC1(CC1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-1-cyclopropanecarbonitrile
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0000g/mL
Kogepunkt 133.0°C to 137.0°C (30.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5C3H4CN
Brydningsindeks 1.5370 to 1.5400
Mængde 10 g
Specifik vægtfylde 1
Formel vægt 143.19
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Phenyl-1-cyclopropanecarbonitrile
Signalord
  • Advarsel
Riskkategorier
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faroangivelser
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Skyddsangivelse
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.