Få mere at vide
1-Phenyl-1-cyclohexancarboxylsyre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10205990 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10205990 10 g Glasflaske 10g
10409300 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10205990 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 170750100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1135-67-7 | C13H16O2 | 204.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1135-67-7
Molekylær formel C13H16O2
Molekylvægt (g/mol) 204.27
MDL nummer MFCD00037152
InChI nøgle QXXHHHWXFHPNOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylcyclohexanecarboxylic acid, 1-phenyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, 1-phenyl-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 1-phenyl, acmc-1c6ij, 1-phenylcyclohexanecarboxylicacid, qxxhhhwxfhpnos-uhfffaoysa, 1-phenylcyclohexanecarboxylic acid #, cyclohexanecarboxylicacid, 1-phenyl, 1-phenyl-1-cyclohexane carboxylic acid
PubChem CID 70817
IUPAC navn 1-phenylcyclohexan-1-carboxylsyre
SMIL C1CCC(CC1)(C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-1-cyclohexanecarboxylic acid
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 119°C to 124°C
Farve Beige til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5C6H10CO2H
Mængde 10 g
Formel vægt 204.27
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver