Få mere at vide
1-Phenyl-1-butyne, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Phenyl-1-butyne |
| CAS | 622-76-4 |
| Molekylær formel | C10H10 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Benzene','1-butyn-1-yl- (ACI), 1-Butyn-1-ylbenzene (ACI), 1-Butyne','1-phenyl- (6CI','7CI','8CI), Benzene','1-butynyl- (9CI), 1-Butynylbenzene, 1-Ethyl-2-phenylacetylene, 1-Phenyl-1-butyne, Ethylphenylacetylene, Phenylethylacetylene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h4-6,8-9H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCC#Cc1ccccc1 |
| IUPAC navn | but-1-ynylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.18 |
| Formel vægt | 130.0783 |