Få mere at vide
1-Phenyl-1-butyn, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444150
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444150 5 g 5g
11463734 10 g 10g
11454150 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444150 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11332.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 622-76-4 | C10H10 | 130.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 622-76-4
Molekylær formel C10H10
Molekylvægt (g/mol) 130.19
MDL nummer MFCD00039945
InChI nøgle FFFMSANAQQVUJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1-butyne, 1-butynylbenzene, benzene, 1-butynyl, 1-butyne, 1-phenyl, but-1-yn-1-ylbenzene, 1-but-1-ynyl benzene, 1-ethyl-2-phenylacetylene, phenylbutyne, ethylphenylacetylene, phenylethylacetylene
PubChem CID 69328
IUPAC navn but-1-ynylbenzen
SMIL CCC#CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-1-butyne
Tæthed 0.918
Kogepunkt 201°C to 203°C
Flammepunkt 68°C (154°F)
Lineær formel CH3CH2C≡CC6H5
Brydningsindeks 1.552
Mængde 5 g
Beilstein 1903397
Formel vægt 130.19
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Phenyl-1-butyne
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Butynylbenzene