Få mere at vide
1-Phenyl-1-butyne-3,3,4,4,4-d5, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Phenyl-1-butyne-3,3,4,4,4-D5 |
| CAS | 1219803-38-9 |
| Molekylær formel | C10 D5 H5 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Benzene, 1-butyn-1-yl-3,3,4,4,4-d5- (ACI), 1-Butyn-1-yl-3,3,4,4,4-d5benzene (ACI), 1-Phenyl-1-butyne-3,3,4,4,4-d5, 1-Phenyl-1-butyne-3,3,4,4,4-D5, 1-(Ethyl-d5)-2-phenylacetylene |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H10/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h4-6,8-9 H,2H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C#Cc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 3,3,4,4,4-pentadeuteriobut-1-ynylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 135.2172 |
| Formel vægt | 135.1096 g/mol |
| Vis mere |