Få mere at vide
1-Phenyl-1-[4-(1-piperidinyl)phenyl]-2-propyn-1-ol, 97%
Artikelnummer. 15470646
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15470646 25 g 25g
15460646 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15470646 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53435.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
CAS: 214746-69-7 | C20H21NO | 291,394 g/mol
1-Phenyl-1-[4-(1-piperidinyl)phenyl]-2-propyn-1-ol anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Phenyl-1-[4-(1-piperidinyl)phenyl]-2-propyn-1-ol anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 214746-69-7
Molekylær formel C20H21NO
Molekylvægt (g/mol) 291.394
MDL nummer MFCD17677347
InChI nøgle AIBIEAJBGHJQJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1-4-1-piperidinyl phenyl-2-propyn-1-ol, 1-phenyl-1-4-piperidin-1-yl phenyl prop-2-yn-1-ol, 1-phenyl-1-4-piperidinophenyl prop-2-yn-1-ol, 1-4-piperidinophenyl-1-phenyl-2-propyne-1-ol
PubChem CID 15536835
IUPAC navn 1-phenyl-1-(4-piperidin-1-ylphenyl)prop-2-yn-1-ol
SMIL C#CC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=C(C=C2)N3CCCCC3)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-1-[4-(1-piperidinyl)phenyl]-2-propyn-1-ol
Smeltepunkt 142°C to 144°C
Mængde 25 g
Formel vægt 291.39
Procent renhed 97%