Få mere at vide
1-Phenyl-1-(2-pyridyl)ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Phenyl-1-(2-pyridyl)ethanol |
| CAS | 19490-92-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C13 H13 N O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1-Phenyl-1-(2-pyridyl)ethanol, Doxylamine impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13NO/c1-13(15,11-7-3-2-4-8-11)12-9-5-6-10-14-12/h2-10,15H,1H3 |
| SMIL | CC(O)(c1ccccc1)c2ccccn2 |
| IUPAC navn | 1-phenyl-1-(2-pyridyl)ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.25 |
| Vis mere |