missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene |
| CAS | 3018-20-0 |
| Molekylær formel | C16 H16 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,2,3,4-Tetrahydro-1-phenylnaphthalene, 1-Phenyltetralin. |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16/c1-2-7-13(8-3-1)16-12-6-10-14-9-4-5-11-15(14)16/h1-5,7-9,11,16H,6,10,12H2 |
| SMIL | C1CC(c2ccccc2)c3ccccc3C1 |
| IUPAC navn | 1-phenyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.298 |
| Formel vægt | 208.125 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?