Få mere at vide
1-Phenoxy-2-propanol, TRC
Artikelnummer. 30418223
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30418223 100 g
1 options
Artikelnummer. 30418223 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP301700100G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenoxy-2-propanol
CAS 770-35-4
Molekylær formel C9 H12 O2
Mængde 100 g
Synonym 1-Phenoxy-2-propanol, (±)-1-Phenoxy-2-propanol, 2-Hydroxypropyl phenyl ether, 2-Phenoxy-1-methylethanol, NSC 24015, Phenoxyisopropanol, Propylene phenoxetol, rac-1-Phenoxy-2-propanol, β-Phenoxyisopropanol
InChI formel InChI=1S/C9H12O2/c1-8(10)7-11-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3
SMIL CC(O)COc1ccccc1
IUPAC navn 1-phenoxypropan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 152.19
Formel vægt 152.0837