Få mere at vide
1-Phenoxy-2-propanol 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325317
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30325317 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30325317 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16045600AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenoxy-2-propanol
CAS 770-35-4
Analyt- eller komponentnavne 1-Phenoxy-2-propanol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H12 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C9H12O2/c1-8(10)7-11-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3
SMIL CC(O)COc1ccccc1
IUPAC navn 1-phenoxypropan-2-ol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 152.19
Mængde 1 ml
Formel vægt 152.0837 g/mol