missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Phenethyl-2-pyridone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Phenylethyl)pyridin-2(1H)-one |
| CAS | 18065-78-6 |
| Molekylær formel | C13 H13 N O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2(1H)-Pyridone','1-phenethyl- (6CI,7CI,8CI), 1-(2-Phenylethyl)-2(1H)-pyridinone, 1-(2-Phenylethyl)-2(1H)-pyridone, 1-(2-Phenylethyl)-2-pyridone, 1-Phenethyl-2-pyridinone, NSC 167484 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13NO/c15-13-8-4-5-10-14(13)11-9-12-6-2-1-3-7-12/h1-8,10H,9,11H2 |
| SMIL | O=C1C=CC=CN1CCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 1-(2-phenylethyl)pyridin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.2484 |
| Formel vægt | 199.0997 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?