Få mere at vide
1-Phenazinecarboxylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Phenazinecarboxylic acid |
| CAS | 2538-68-3 |
| Molekylær formel | C13 H8 N2 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Phenazinecarboxylic acid (6CI), NSC 15851, Phenazine-α-carboxylic acid, Shenqinmycin, Tubermycin B |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8N2O2/c16-13(17)8-4-3-7-11-12(8)15-10-6-2-1-5-9(10)14-11/h1-7H,(H,16,17) |
| SMIL | OC(=O)c1cccc2nc3ccccc3nc12 |
| IUPAC navn | fenazin-1-carboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.21 |
| Formel vægt | 224.0586 |