missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Phenanthrol, TRC

Artikelnummer. 30006677
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006677 5 mg
30004631 25 mg
30006671 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30006677 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2950005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2433-56-9
Molekylær formel C14 H10 O
Molekylvægt (g/mol) 194.23
Synonym 1-Phenanthrenol (9CI, ACI), 1-Phenanthrol (6CI, 7CI, 8CI), 1-Hydroxyphenanthrene, NSC 44471
IUPAC navn phenanthren-1-ol
SMIL Oc1cccc2c1ccc3ccccc23

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Hydroxyphenanthrene
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C14H10O/c15-14-7-3-6-12-11-5-2-1-4-10(11)8-9-13(12)14/h1-9,15H
Formel vægt 194.0732
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.