Få mere at vide
1-Phenanthrol-d9, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Phenanthrol-d9 |
| CAS | 922510-23-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C14HD9O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Phenanthren-2,3,4,5,6,7,8,9,10-d9-1-ol, 1-Phenanthrenol-d9, 1-Hydroxyphenanthrene-d9, NSC 44471-d9 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10O/c15-14-7-3-6-12-11-5-2-1-4-10(11)8-9-13(12)14/h1-9,15H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D |
| SMIL | OC1=C([2H])C([2H])=C([2H])C2=C1C([2H])=C([2H])C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C32 |
| IUPAC navn | 2,3,4,5,6,7,8,9,10-nonadeuteriophenanthren-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.28 |
| Vis mere |