Få mere at vide
1-Pentyne, TRC
Artikelnummer. 30418585
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30418585 10 g
1 options
Artikelnummer. 30418585 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP28480010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Pentyne
CAS 627-19-0
Molekylær formel C5H8
Mængde 10 g
Synonym 1-Pentine, Propylacetylene
InChI formel InChI=1S/C5H8/c1-3-5-4-2/h1H,4-5H2,2H3
SMIL CCCC#C
IUPAC navn pent-1-yne
Molekylvægt (g/mol) 68.12
Formel vægt 68.0626