Få mere at vide
1-Pentyne, TRC
Artikelnummer. 30425653
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30425653 1 g
1 options
Artikelnummer. 30425653 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2848001G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Pentyne
CAS 627-19-0
Molekylær formel C5H8
Mængde 1 g
Synonym 1-Pentine, Propylacetylene
InChI formel InChI=1S/C5H8/c1-3-5-4-2/h1H,4-5H2,2H3
SMIL CCCC#C
IUPAC navn pent-1-yne
Molekylvægt (g/mol) 68.12
Formel vægt 68.0626