Få mere at vide
1-Pentyne, 99%
Artikelnummer. 11317725
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11317725 25 g 25g
11307725 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317725 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02479.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 627-19-0 | C5H8 | 68,12 g/mol
1-Pentyne er blevet brugt til fremstilling af:lithiumacetylider, der kræves til asymmetrisk syntese afα ,α -diforgrenede propargylsulfinamider. Det bruges også til at syntetisere 7-hydroxy-10-methoxy-3H-naphtho[2.1-b]pyraner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Pentyne er blevet brugt til fremstilling af: lithiumacetylider, der kræves til asymmetrisk syntese afα ,α -diforgrenede propargylsulfinamider. Det bruges også til at syntetisere 7-hydroxy-10-methoxy-3H-naphtho[2.1-b]pyraner.
Opløselighed
Opløseligt i vand. (1,05 g/L) ved 20 °C.
Noter
Opbevares ved 2-8 °C. Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares væk fra varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 627-19-0
Molekylær formel C5H8
Molekylvægt (g/mol) 68.12
MDL nummer MFCD00009469
InChI nøgle IBXNCJKFFQIKKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pentyne, propylacetylene, pentyne, acetylene, propyl, pentin, pentyn, 1-n-pentyne, pent-1-yn-1-yl, acmc-1cuk3
PubChem CID 12309
IUPAC navn pent-1-yn
SMIL CCCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Pentyne
Smeltepunkt -106 °C
Tæthed 0.692
Kogepunkt 39 °C til 41 °C
Flammepunkt −20 °C (−4 °F)
Lugt Ubehageligt
Lineær formel CH3CH2CH2C≡CH
Brydningsindeks 1.386
Mængde 25 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1697133
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. (1,05g/L) ved 20 °C.
Formel vægt 68.12
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Pentyne
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Pentyne