Få mere at vide
1-Pentyne, 99%
Product Code. 10686291 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10686291 25 g Glasflaske 25g
10105403 5 g Glasflaske 5g
10638324 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10686291 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 303820250
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 627-19-0 | C5H8 | 68,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 627-19-0
Molekylær formel C5H8
Molekylvægt (g/mol) 68.12
MDL nummer MFCD00009469
InChI nøgle IBXNCJKFFQIKKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pentyne, propylacetylene, pentyne, acetylene, propyl, pentin, pentyn, 1-n-pentyne, pent-1-yn-1-yl, acmc-1cuk3
PubChem CID 12309
IUPAC navn pent-1-yn
SMIL CCCC#C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Pentyne
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -106,0 °C til +105,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.6900g/mL
Kogepunkt 40,0 °C
Flammepunkt < −34 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH2CH2C≡CH
Brydningsindeks 1,3840 til 1,3880
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.69
Formel vægt 68.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske