Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Pentyne |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -106 °C til 105 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.6900g/mL |
| Kogepunkt | 40,0 °C |
| Flammepunkt | < −34 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Vis mere |