Få mere at vide
1-Pentyn-3-ol, 98%
Artikelnummer. 11436646
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mængde Conditionnement
11436646 25 g 25g
11416646 1 g 1g
11426646 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11436646 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24853.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 4187-86-4 | C5H8O | 84,118 g/mol
1-Pentyn-3-ol anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Pentyn-3-ol anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Uforeneligt med oxidationsmidler, tungmetalpulver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4187-86-4
Molekylær formel C5H8O
Molekylvægt (g/mol) 84.118
MDL nummer MFCD00004572
InChI nøgle LBSKEFWQPNVWTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pentyn-3-ol, ethylethynylcarbinol, ethyl ethynyl carbinol, 1-pentyne-3-ol, 1-pentine-3-ol, 3-hydroxy-1-pentine, ethynyl-ethyl carbinol, acmc-1agpc
PubChem CID 92981
IUPAC navn pent-1-yn-3-ol
SMIL CCC(C#C)O
Spécification
Kemisk navn eller materiale 1-Pentyn-3-ol
Tæthed 0.89
Kogepunkt 123 °C til 125 °C
Flammepunkt 29 °C (84 °F)
Lugt Genkendelig
Brydningsindeks 1.434
Mængde 25 g
FN nummer UN1986
Beilstein 1098409
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 84.12
Procent renhed 98%
Afficher plus Afficher moins
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.