Få mere at vide
1-Pentyn-3-ol, 98%
Beskrivelse
1-Pentyn-3-ol anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Pentyn-3-ol anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Uforeneligt med oxidationsmidler, tungmetalpulver.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Pentyn-3-ol |
| Tæthed | 0.89 |
| Kogepunkt | 123 °C til 125 °C |
| Flammepunkt | 29 °C (84 °F) |
| Lugt | Genkendelig |
| Brydningsindeks | 1.434 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1986 |
| Beilstein | 1098409 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Vis mere |