Få mere at vide
1-Pentylamine, 98%
Artikelnummer. 11469163
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11469163
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11674.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 110-58-7 | C5H13N | 87.166 g/mol
1-Pentylamin bruges som opløsningsmiddel, som råmateriale til fremstilling af en række andre forbindelser, herunder farvestoffer, emulgatorer og farmaceutiske produkter og som smagsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Pentylamin anvendes som opløsningsmiddel, som råmateriale til
fremstilling af en række andre forbindelser, herunder farvestoffer, emulgatorer og farmaceutiske produkter og som smagsstof.
Opløselighed Opløseligt i alkohol
, ether.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-58-7
Molekylær formel C5H13N
Molekylvægt (g/mol) 87.166
MDL nummer MFCD00008236
InChI nøgle DPBLXKKOBLCELK-UHFFFAOYSA-N
Synonym amylamine, 1-aminopentane, pentylamine, 1-pentylamine, n-amylamine, 1-pentanamine, n-pentylamine, monoamylamine, norleucamine, amyl amine
PubChem CID 8060
ChEBI CHEBI:74848
IUPAC navn pentan-1-amin
SMIL CCCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Pentylamine
Smeltepunkt -55°C
Tæthed 0.751
Kogepunkt 103°C to 105°C
Flammepunkt −1°C (30°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.411
Mængde 500 g
FN nummer UN1106
Beilstein 505953
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,598
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,ether.
Formel vægt 87.17
Procent renhed 98%