Få mere at vide
1-Pentylamin, 98%
Artikelnummer. 11459163
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459163 100 g 100g
11449163 25 g 25g
11469163 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459163 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11674.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 110-58-7 | C5H13N | 87,166 g/mol
1-Pentylamin bruges som opløsningsmiddel, som råmateriale til fremstilling af en række andre forbindelser, herunder farvestoffer, emulgatorer og farmaceutiske produkter og som smagsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Pentylamin anvendes som opløsningsmiddel, som råmateriale til
fremstilling af en række andre forbindelser, herunder farvestoffer, emulgatorer og farmaceutiske produkter og som smagsstof.
Opløselighed Opløseligt i alkohol
, ether.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-58-7
Molekylær formel C5H13N
Molekylvægt (g/mol) 87.166
MDL nummer MFCD00008236
InChI nøgle DPBLXKKOBLCELK-UHFFFAOYSA-N
Synonym amylamine, 1-aminopentane, pentylamine, 1-pentylamine, n-amylamine, 1-pentanamine, n-pentylamine, monoamylamine, norleucamine, amyl amine
PubChem CID 8060
ChEBI CHEBI:74848
IUPAC navn pentan-1-amin
SMIL CCCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Pentylamine
Smeltepunkt -55 °C
Tæthed 0.751
Kogepunkt 103 °C til 105 °C
Flammepunkt −1 °C (30 °F)
Lugt Amin-lignende
Brydningsindeks 1.411
Mængde 100 g
FN nummer UN1106
Beilstein 505953
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,598
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, æter.
Formel vægt 87.17
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Pentylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Pentanamine