Få mere at vide
1-Pentylamine, 98%
Description
1-Pentylamin bruges som opløsningsmiddel, som råmateriale til fremstilling af en række andre forbindelser, herunder farvestoffer, emulgatorer og farmaceutiske produkter og som smagsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
fremstilling af en række andre forbindelser, herunder farvestoffer, emulgatorer og farmaceutiske produkter og som smagsstof.
Opløselighed Opløseligt i alkohol
, ether.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-Pentylamine |
| Smeltepunkt | -55°C |
| Tæthed | 0.751 |
| Kogepunkt | 103°C to 105°C |
| Flammepunkt | −1°C (30°F) |
| Lugt | Amine-like |
| Brydningsindeks | 1.411 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1106 |
| Beilstein | 505953 |
| Show More |
Safety and Handling
- 1-Pentylamine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H331-Giftig ved indånding.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Pentanamine