Få mere at vide
1-Pentyl isothiocyanate, 96%
Artikelnummer. 11467177
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11467177 5 g 5g
11477177 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11467177 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14972.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 629-12-9 | C6H11NS | 129.221 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-12-9
Molekylær formel C6H11NS
Molekylvægt (g/mol) 129.221
MDL nummer MFCD00014444
InChI nøgle SGHJUJBYMSVAJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentyl isothiocyanate, n-amyl isothiocyanate, 1-pentyl isothiocyanate, amyl isothiocyanate, n-pentyl isothiocyanate, pentylisothiocyanate, unii-kl6u8nl15r, n-amylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-pentane, pentane,1-isothiocyanato
PubChem CID 69415
IUPAC navn 1-isothiocyanatopentan
SMIL CCCCCN=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Pentyl isothiocyanate
Tæthed 0.93
Kogepunkt 191°C to 193°C
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.4965
Mængde 5 g
FN nummer UN2922
Beilstein 1746691
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 129.23
Procent renhed 96%