Få mere at vide
1-Pentylisocyanat, 97%
Artikelnummer. 11383027
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11383027 1 g 1g
11393027 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11383027 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13399.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3954-13-0 | C6H11NO | 113,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3954-13-0
Molekylær formel C6H11NO
Molekylvægt (g/mol) 113.16
MDL nummer MFCD00144846
InChI nøgle VRVUKQWNRPNACD-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentyl isocyanate, pentylisocyanate, pentane, 1-isocyanato, 1-pentyl isocyanate, n-pentyl isocyanate, 1-isocyanato-pentane, amylisocyanat, n-pentylisocyanate, n-amyl isocyanate, acmc-1clhg
PubChem CID 206036
IUPAC navn 1-isocyanatopentan
SMIL CCCCCN=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Pentyl isocyanate
Tæthed 0.878
Kogepunkt 136 °C til 137 °C
Flammepunkt 32 °C (89 °F)
Lugt Gennemtrængende
Lineær formel CH3(CH2)4NCO
Brydningsindeks 1.415
Mængde 1 g
FN nummer UN3080
Beilstein 1746688
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 113.16
Procent renhed 97%